Merck
ENA458425775
Enamine
2-phenylpropane-1,2-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
150.22
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-phenyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-9(11,7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,10-11H2,1H3
InChI 密鑰
QWTBDURSHGHHTA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224748
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224748
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)