Merck
ENA458425617
Enamine
(2R)-2-(4-chlorophenyl)morpholine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
234.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(R)-2-(4-chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO.ClH/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-12-5-6-13-10;/h1-4,10,12H,5-7H2;1H/t10-;/m0./s1
InChI key
VUEDLLVHFJZRCC-PPHPATTJSA-N
储存温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225150
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225150
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)