Merck
ENA457511365
Enamine
4-(methoxymethyl)oxan-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
145.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-(methoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-9-6-7(8)2-4-10-5-3-7/h2-6,8H2,1H3
InChI key
RKTQBNBFFHFZPT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221860
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221860
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)