Merck
ENA457510985
Enamine
1-[(2-bromophenyl)methyl]cyclobutan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
241.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(2-bromobenzyl)cyclobutanol
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c12-10-5-2-1-4-9(10)8-11(13)6-3-7-11/h1-2,4-5,13H,3,6-8H2
InChI key
RMFDNCLCAHLZSJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222429
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222429
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)