Merck
ENA457508207
Enamine
3-({3-iodoimidazo[1,2-b]pyridazin-6-yl}amino)propan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
318.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-((3-iodoimidazo[1,2-b]pyridazin-6-yl)amino)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H11IN4O/c10-7-6-12-9-3-2-8(13-14(7)9)11-4-1-5-15/h2-3,6,15H,1,4-5H2,(H,11,13)
InChI key
HBSRUZQOYDIOPM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218439
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218439
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)