Merck
ENA448969515
Enamine
methyl 2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
128.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-7(2)4-5(7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QFTQPFAIVFBZJO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215000
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)