Merck
ENA448969367
Enamine
4-(methoxycarbonyl)thiophene-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
108-110
Iupac Name
4-(methoxycarbonyl)-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6O4S/c1-11-7(10)5-3-12-2-4(5)6(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI key
CLHYGZGCRAMYSW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214585
Melting Point
108-110
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214585
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)