Merck
ENA448968698
Enamine
4,4-dimethylpentane-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
198.71
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4,4-dimethylpentane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H15ClO2S/c1-7(2,3)5-4-6-11(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
InChI key
DEVIWAYOANATKM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212954
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212954
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)