Merck
ENA448967833
Enamine
5-bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
273.54
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H6BrClN2O2S/c1-3-8-5(12(7,10)11)4(6)9(3)2/h1-2H3
InChI key
CCMFBYALMUNLNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209550
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209550
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)