Merck
ENA447958173
Enamine
{3-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-yl}methanamine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
235.12
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(3-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N4.2ClH/c1-12-7-5-10-3-2-6(7)11-8(12)4-9;;/h2-3,5H,4,9H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
KWAPBEQUAPMRDK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208916
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208916
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)