Merck
ENA447957284
Enamine
ethyl 2-sulfamoylpentanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 2-sulfamoylpentanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO4S/c1-3-5-6(13(8,10)11)7(9)12-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H2,8,10,11)
InChI key
NPOIIWDJECIGHW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206591
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206591
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)