主要文件
ENA447957210
Enamine
2,2-difluoro-2-(3-methylphenyl)ethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.19
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(m-tolyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c1-7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)6-12/h2-5H,6,12H2,1H3
InChI 密鑰
YYURSPJUHQVNCR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206409
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206409
  • 技术规格说明书
  • 从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)