Merck
ENA447955996
Enamine
1-(5-amino-2-fluorophenyl)ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
155.17
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(5-amino-2-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-5,11H,10H2,1H3
InChI 密鑰
GGLVPXOCSQMWKL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197084
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197084
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)