Merck
ENA444725582
Enamine
dicyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,4-dicyclopropylthiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c12-10(13)8-7(5-1-2-5)11-9(14-8)6-3-4-6/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
LXQBAGYKXGZCDR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204351
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204351
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)