Merck
ENA444725283
Enamine
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
192.69
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8;/h7-8H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI key
SNAKODNYSNFMPS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98149
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98149
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)