Merck
ENA444724195
Enamine
methyl 2-[1-(bromomethyl)cyclopropyl]acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.07
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-(1-(bromomethyl)cyclopropyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c1-10-6(9)4-7(5-8)2-3-7/h2-5H2,1H3
InChI key
PNDWPPJIBOBEOE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200692
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200692
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)