Merck
ENA444724180
Enamine
(3,5-dimethylphenyl)methanesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
199.27
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-13(10,11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
LXZAHTSJMDUARB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200668
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200668
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)