Merck
ENA444723096
Enamine
(5S)-5-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
190.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(5S)-5-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-10(7-5-3-2-4-6-7)8(13)11-9(14)12-10/h2-6H,1H3,(H2,11,12,13,14)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
JNGWGQUYLVSFND-JTQLQIEISA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132390
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132390
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)