Merck
ENA432539869
Enamine
1-benzyl-3,3-dimethylpiperidin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.33
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-benzyl-3,3-dimethyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-14(2)11-15(9-8-13(14)16)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13,16H,8-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZOTKRTQMBDUPHD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195363
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195363
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)