主要文件
ENA432539740
Enamine
2-(2-phenoxypropanamido)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
223.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
[(2-phenoxypropanoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-8(11(15)12-7-10(13)14)16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI 密鑰
HQTYAFXQEWULMT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196752
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196752
  • 分析证书(COA)