Merck
ENA432538402
Enamine
1-bromo-3-methyl-3-phenylbutan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
241.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-bromo-3-methyl-3-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-11(2,10(13)8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
CTLIUECECLLPLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193158
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)