Merck
ENA432538122
Enamine
5-methoxy-3,6-dihydro-2H-oxazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
115.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5,6-dihydro-2H-1,4-oxazin-3-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-7-5-4-8-3-2-6-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI key
PHHLJJZTCFQWAT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189326
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)