Merck
ENA432537929
Enamine
1,5-dimethyl 3-(3-chlorophenyl)pentanedioate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
270.71
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
dimethyl 3-(3-chlorophenyl)pentanedioate
Inchi Code
1S/C13H15ClO4/c1-17-12(15)7-10(8-13(16)18-2)9-4-3-5-11(14)6-9/h3-6,10H,7-8H2,1-2H3
InChI key
RFPJJRLQNIRTJE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192633
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192633
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)