Merck
ENA429360608
Enamine
5-methoxy-1-phenylpentan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.29
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-methoxy-1-phenyl-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-14-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12H,5-6,9-10,13H2,1H3
InChI key
CNIPSAFWDYGSJU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190264
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190264
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)