Merck
ENA429359645
Enamine
3-[(benzylamino)methyl]-2-methyloxolan-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
221.3
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-((benzylamino)methyl)-2-methyltetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-13(15,7-8-16-11)10-14-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,14-15H,7-10H2,1H3
InChI key
OJZFCODDXKJJIK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)