Merck
ENA429359187
Enamine
3-(2-iodophenoxy)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
292.07
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
123-124
Iupac Name
3-(2-iodophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9IO3/c10-7-3-1-2-4-8(7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
HGBIIUZKYRIIOA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187238
Melting Point
123-124
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187238
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)