Merck
ENA429359174
Enamine
3-fluoro-2-(piperidin-3-yloxy)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
196.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-fluoro-2-pyridinyl 3-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C10H13FN2O/c11-9-4-2-6-13-10(9)14-8-3-1-5-12-7-8/h2,4,6,8,12H,1,3,5,7H2
InChI key
IGNXDUDLJXSXML-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187225
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187225
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)