Merck
ENA429358365
Enamine
2-methyl-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-5-10-8-6(9(11)12)3-2-4-7(8)13-5/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
MFROEIZTMRFRFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171784
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171784
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)