Merck
ENA429358277
Enamine
2-(hydroxymethyl)prop-2-enoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
102.09
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(hydroxymethyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-3(2-5)4(6)7/h5H,1-2H2,(H,6,7)
InChI key
AAMTXHVZOHPPQR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)