Merck
ENA428683574
Enamine
2-methoxyethyl 2-sulfanylacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
150.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-methoxyethyl sulfanylacetate
Inchi Code
1S/C5H10O3S/c1-7-2-3-8-5(6)4-9/h9H,2-4H2,1H3
InChI key
WXYOMNAKWIRZST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185824
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185824
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)