Merck
ENA428683296
Enamine
(4-ethylphenyl)methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.67
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
220-222
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N.ClH/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;/h3-6H,2,7,10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
CNLRDZVFVXOEHT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184079
Melting Point
220-222
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184079
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)