Merck
ENA428074375
Enamine
4-acetyl-3-methoxybenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
175.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
109-111
Iupac Name
4-acetyl-3-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-7(12)9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
PUAYBCFNCMTGIV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181874
Melting Point
109-111
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181874
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)