Merck
ENA428073979
Enamine
5-bromo-4-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.03
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H7BrN2O/c1-8-5(6)4(9-2)3-7-8/h3H,1-2H3
InChI key
NJZVAMRAUGUSDR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179958
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179958
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)