Merck
ENA428073166
Enamine
2-(4-bromophenyl)propanedinitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
221.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
86-88
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-12/h1-4,8H
InChI key
ZOZOWXUZIYDYRQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799
Melting Point
86-88
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)