Merck
ENA428072911
Enamine
ethyl 3-cyclohexylbutanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
198.31
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 3-cyclohexylbutanoate
Inchi Code
1S/C12H22O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI key
ILIIDBKOIBLECO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176781
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176781
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)