Merck
ENA424045932
Enamine
5-methyl-1,4-thiazepane hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
167.7
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
5-methyl-1,4-thiazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NS.ClH/c1-6-2-4-8-5-3-7-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
InChI 密鑰
VGBSYVIPDIWVCG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177685
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177685
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)