Merck
ENA424045309
Enamine
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
179.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c9-6-5(8(12)13)3-10-7(11-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,12,13)(H2,9,10,11)
InChI key
UIBWDPBARXUJRG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)