Merck
ENA423209716
Enamine
methyl 3-(3,5-dichlorophenyl)prop-2-ynoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
229.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 3-(3,5-dichlorophenyl)-2-propynoate
Inchi Code
1S/C10H6Cl2O2/c1-14-10(13)3-2-7-4-8(11)6-9(12)5-7/h4-6H,1H3
InChI key
MUATVVRPLPDPII-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171060
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171060
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)