Merck
ENA423209695
Enamine
ethyl 2-(4-bromopyridin-2-yl)acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
244.09
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl (4-bromo-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-13-9(12)6-8-5-7(10)3-4-11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
UNQUMGSSWNEUIM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170907
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170907
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)