Merck
ENA423209463
Enamine
adamantane-1-carbothioamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
195.33
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-adamantanecarbothioamide
Inchi Code
1S/C11H17NS/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H2,12,13)
InChI 密鑰
ONLDDZWBSCSPTI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170088
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170088
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)