Merck
ENA423200095
Enamine
9-oxo-9,10-dihydroacridine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
239.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
mp
326-328
Iupac Name
9-hydroxyacridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-13-9-3-1-2-4-11(9)15-12-6-5-8(14(17)18)7-10(12)13/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
KNRDPQQUAODUQR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155310
Melting Point
326-328
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155310
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)