Merck
ENA413172829
Enamine
2-propoxyaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
151.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-propoxyaniline
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChI key
AXXYMKMFXNCXGM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40655
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40655
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)