Merck
ENA413172746
Enamine
1-[2-(difluoromethoxy)benzoyl]piperazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
256.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-[2-(difluoromethoxy)benzoyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H14F2N2O2/c13-12(14)18-10-4-2-1-3-9(10)11(17)16-7-5-15-6-8-16/h1-4,12,15H,5-8H2
InChI key
GAYUATPZDHVOEB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39079
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39079
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)