Merck
ENA413171688
Enamine
4-iodo-2-methylpyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
220.01
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-iodo-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5IN2/c1-4-7-3-2-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChI key
MTSMVADXHUTRBK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155750
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155750
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)