Merck
ENA413171605
Enamine
2-bromo-5-(bromomethyl)thiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
255.96
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-bromo-5-(bromomethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H4Br2S/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2H,3H2
InChI key
OECAOMHGRQHCGG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155515
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155515
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)