Merck
ENA413170892
Enamine
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2/c13-9-12-7-4-8-14(12)10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-8,10H2
InChI key
UWHFYOCFQGYYIH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)