Merck
ENA413166378
Enamine
4-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]pyridine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
210.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-12(5-6-15-2)8-3-4-11-9(7-8)10(13)14/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
YRIPALMOFCYREJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141453
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141453
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)