Merck
ENA413166021
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
239.53
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2.ClH/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12;/h1-4H,11-12H2;1H
InChI key
NYZDDPZZOZSIQQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)