Merck
ENA413165464
Enamine
N-methoxy-N-methyloxolane-3-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
159.19
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-methoxy-N-methyltetrahydro-3-furancarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-8(10-2)7(9)6-3-4-11-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
DKBCSKRFSZEHFE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)