Merck
ENA413165334
Enamine
(5-methanesulfonylthiophen-2-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.27
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
[5-(methylsulfonyl)-2-thienyl]methanamine
Inchi Code
1S/C6H9NO2S2/c1-11(8,9)6-3-2-5(4-7)10-6/h2-3H,4,7H2,1H3
InChI 密鑰
HBWPQQXFWIVESS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107085
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107085
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)